H3038
Anti-HCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BCNG1, Anti-HAC2, Anti-Hyperpolarization-activated Cyclic Nucleotide-gated Potassium Channel 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:300 using rat dorsal ganglion primary culture
immunohistochemistry: suitable using mouse cerebellum frozen sections
western blot: 1:200-1:400 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Hcn1(15165)
rat ... Hcn1(84390)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3