GE28-9466-03
HiTrap® Albumin IgG Depletion
Cytiva 28-9466-03, pack of 2 × 1 mL
Sinônimo(s):
Albumin depletion column, Albumin removal column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
recombinant protein G fragment and recombinant protein binding HSA
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 2 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9466-03
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-9
Faixa de trabalho
3-9
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- HiTrap® Albumin & IgG Depletion is a prepacked column for the depletion of albumin and IgG from human serum or plasma.
- HiTrap® Albumin & IgG Depletion column provides rapid and easy processing in a convenient format for handling larger sample volumes (~150 μL) using a liquid chromatography system or manually using a syringe.
- Columns are prepacked with high performance Sepharose™ based media with an affinity for human serum albumin (HSA) and IgG.
- High depletion capacity, removes > 95% HSA and > 90% IgG, with high reproducibility.
- Simple and fast procedure.
- Removal of albumin and IgG allows a higher load of less abundant Proteins to be included in the analysis and detection of more Proteins.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to purify or remove albumin and IgG with Albumin & IgG Depletion Sepharose High Performance from Cytiva.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.