Documentos Principais
G9375
Sigma-Aldrich
L-Glutamine t-butyl ester hydrochloride
crystalline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18N2O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
238.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98%
Formulário
crystalline
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H
chave InChI
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
L-Glutamine t-butyl ester a C-terminally blocked α amino acid that may be useful in studies of glutamine transport.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)