Documentos Principais
G6879
Sigma-Aldrich
Gly-Gly amide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9N3O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(=O)NCC(N)=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3