G4877
Gonadotropin from pregnant mare serum
≥1,000 IU/mg
Sinônimo(s):
Equine gonadotropin, PMSG, Pregnant mare serum gonadotropin, eCG
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
atividade específica
≥1,000 IU/mg
peso molecular
49- 68.5 kDa
solubilidade
water: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- for inducing superovulation in female Sprague Dawley rats
- for injection in female golden hamster to eventually obtain zona-free hamster eggs
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges