Documentos
G3254
Sigma-Aldrich
Gly-DL-Leu-DL-Ala
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
259.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)CN)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-9(15)5-12)10(16)13-7(3)11(17)18/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)
chave InChI
PAWIVEIWWYGBAM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3