Merck
Pular para
F112
(+)-Fenfluramine hydrochloride
serotonin uptake inhibitor, powder
Sinônimo(s):
(+)-N-Ethyl-α-methyl-m-[trifluoromethyl]phenethylamine hydrochloride, Dexfenfluramine hydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16F3N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
267.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
221-806-0
MDL number:
Form:
powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
(+)-Fenfluramine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CCN[C@@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic.
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic. (+)-Fenfluramine is neurotoxic on prolonged administration or at high dosage. (+)-Fenfluramine releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism.
Other Notes
Active isomer
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)