Key Documents
F0892
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-4-deoxy-D-glucose
Sinônimo(s):
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11FO5
Número CAS:
Peso molecular:
182.15
Código UNSPSC:
12352200