F0301
Monoclonal Anti-CD56-FITC antibody produced in mouse
clone C5.9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CD56, Anti-NKH-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C5.9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 150 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCAM1(4684)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1