Documentos Principais
EPS44I040006
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
fabricante/nome comercial
S44I040006
Eppendorf®
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
Dedicated shelf for the Innova S44i. Holds up to 15 x 2 L Erlenmeyer flasks.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)