Documentos
EP5495513000
Eppendorf® Buckets
96 x 0.2-PCR (Centr 5425)
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Características
96 x 0.2-PCR (Centr 5425)
fabricante/nome comercial
5495513000
Eppendorf® 5495513000
Eppendorf®
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG