Documentos
EP0030622103
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, sterile, pkg of 80 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiais
flat bottom clear wells
white polypropylene
esterilidade
sterile; autoclaved
sterile
embalagem
pkg of 80 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030622103
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
384 wells
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG