EMU193121
MISSION® esiRNA
targeting mouse Duox1
Selecione um tamanho
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCCTGTGCCTTAACCCAGTACTCATTTCTGGCCACCTCAGCCTTGGCCCTTCCCACCTGCCAACTTGGTTGGTCCAAGTAGCCTCGCTCAGGCATCATGTGTAGGCTCAGAGATCTCTAGGGCCAGAATGTGTCTTGAGTTTGTCGAAGGAGCACTGTTTAAGAACTATAGGTTCAGAAGTAGGGGAGCTTTTGGGTTGAGACAAAGTGAGAATTAAGCAAAAACTTGACAGTAGACAACCTGTCAAGTTTTTGAAAGTGAGTCTGAGTGATAGTATGGATGCTGGCGTCTTCAAGTCCTCTTCACTGTGTTCTTCCTCTCTTCAAAATGGTTGGGAGATGTCTTAGAGTAGCCAGGGGCAACTTACAGAAACCCTCAGGACCAGCCTAACTGAACAACTGATCTCTCAAAATGTAAAATGTAGTCAGACCTTTCTGTGCCCACTAACCGCCTGGAGCAGTGCCCCTCAGCCCCATCTCCCTCTTCTAGTGGTCTGTTTTGCAAATAAACGGTGTTTCCC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... DUOX1(99439) , Duox1(99439)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)