EMU039941
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mta2
Selecione um tamanho
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CAGCGTGACTCTCTTGAACGAGACAGACATCTTAAACCAGTATCTAGACAAGGAGGACTGCTTTTTTTACTCACTGGTGTTTGATCCTGTGCAGAAGACACTTCTGGCTGATCAAGGGGAGATCAGAGTTGGTTGCAAATTCCAAGCTGAGATCCCAGATCGTTTGGCAGAGGGAGAATCAGATAATCGAAACCAACAGAAGATGGAGATGAAAGTCTGGGACCCAGACAACCCTCTCACAGACCGGCAGATTGATCAGTTTCTCGTGGTGGCCCGAGCTGTGGGAACCTTCGCGAGAGCCCTAGACTGCAGCAGCTCAATTCGGCAGCCAAGCTTGCACATGAGTGCAGCTGCTGCGTCCCGAGATATCACTCTGTTCCATGCCATGGATACCTTGCAAAGGAATGGCTATGACTTGGCCAAGGCTATGTCAACCCTAGTACCACAGGGAGGCCCGGTGCTCTGTCGGGATGAGATGGAGGAATGGTCTGCTTCTGAAGCCATGCTGTTTGAA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... MTA2(23942) , Mta2(23942)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)