Key Documents
EHU128261
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DAZ3, DAZ4, DAZ1 (2)
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CAAAATCGTGCCAAACACTGTTTTTGTTGGTGGAATTGATGCTAGGATGGATGAAACTGAGATTGGAAGCTGCTTTGGTAGATACGGTTCAGTGAAAGAAGTGAAGATAATCACGAATCGAACTGGTGTGTCCAAAGGCTATGGATTTGTTTCGTTTGTTAATGACGTGGATGTCCAGAAGATAGTAGGATCACAGATACATTTCCATGGTAAAAAGCTGAAGCTGGGCCCTGCAATCAGGAAACAAAAGTTATGTGCTCGTCATGTGCAGCCACGTCCTTTGGTAGTTAATCCTCCTCCTCCACCACAGTTTCAGAACGTCTGGCGGAATCCAAACACTGAAACCTACCTGCAGCCCCAAATCACGCCGAATCCTGTAACTCAGCACGTTCAGGCTTACTCTGCTTATCCACATTCACCAGGTCAGGTCATCA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.