Documentos
EHU044881
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MRPL46, RP11-97O12.7
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCGACTGGCAAAGAAGAAAGCTGACCTTCATGATGAAGAAGATGAACAGGATATATTGCTGGCGCAAGATTTGGAAGATATGTGGGAGCAGAAATTTCTACAGTTCAAACTTGGAGCTCGCATAACAGAAGCTGATGAAAAGAATGACCGAACATCCCTGAACAGGAAGCTAGACAGGAACCTTGTCCTGTTAGTCAGAGAGAAGTTTGGAGACCAGGATGTTTGGATACTGCCCCAGGCAGAGTGGCAGCCTGGGGAGACCCTTCGAGGAACAGCTGAACGAACCCTGGCCACACTCTCAGAAAACAACATGGAAGCCAAGTTCCTAGGAAATGCACCCTGTGGGCACTACACATTCAAGTTCCCCCAGGCAATGCGGACAGAGAGTAACCTCGGAGCCAAGGT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C