E7138
Ethosuximide
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-methylsuccinimide
About This Item
Produtos recomendados
solubilidade
ethanol: 100 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
chave InChI
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Aplicação
- to confirm its effect on spike wave discharges (SWD) in rats
- to examine its effects on spontaneous locomotion and anxiety-related thigmotaxis behaviours in zebrafish larvae of wild type
- as a model drug for the treatment of epilepsy in vivo(4)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3