Key Documents
D9925
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
liquid, 97% (TLC)
Sinônimo(s):
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-3-(cis-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C57H102O6
Número CAS:
Peso molecular:
883.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
97% (TLC)
forma
liquid
grupo funcional
ketone
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-30,54H,4-15,17-18,20-24,31-53H2,1-3H3/b19-16+,28-25+,29-26+,30-27+
chave InChI
JTMWOTXEVWLTTO-CGFQLDJTSA-N
forma física
Viscous liquid at room temperature.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3