Documentos
D4770
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate trilithium salt
≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
ddCTP-Li3
About This Item
Fórmula linear:
C9H16N3O12P3
Número CAS:
Peso molecular:
468.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥85% (HPLC)
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.3Li/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;;;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);;;/q;3*+1/p-3/t6-,8+;;;/m0.../s1
chave InChI
RJTMIBUIHJOWRZ-WQPQHRBMSA-K
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitor of DNA polymerase I-catalyzed chain elongation.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3