Documentos
D3553
SAFC
Di(benzotriazol-1-yl) carbonate
≥98%
Sinônimo(s):
1,1′-Carbonyl-bis(benzotriazole)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98%
Impurezas
~30% 1,1,2-trichloroethane
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Reactive condensing reagent for synthesis of peptides without racemization.
Visite a Biblioteca de Documentos
Ueda, M., et al.
Synthesis, 908 (1983)