Documentos
D3413
Sigma-Aldrich
(5S,12S)-Dihydroxy-(6E,8E,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid
≥98%, ~100 μg/mL in ethanol
Sinônimo(s):
5,12-DiHETE, (6E)-12-epi-Leukotriene B4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
336.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
forma
liquid
concentração
~100 μg/mL in ethanol
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\CC(O)\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
chave InChI
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
Embalagem
Packaged under Argon.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup - Solvent