Documentos
D158
Supelco
Diphenhydramine hydrochloride
Sinônimo(s):
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
291.82
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
chave InChI
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
George R Hoffmann et al.
Mutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesis, 784-785, 23-30 (2015-06-06)
The lacZ reversion assay in Escherichia coli measures point mutations that occur by specific base substitutions and frameshift mutations. The tester strains cannot use lactose as a carbon source (Lac(-)), and revertants are easily detected by growth on lactose medium