Key Documents
D0528
Sigma-Aldrich
Deoxyrhapontin from rhubarb root
~99%
Sinônimo(s):
3,5-Dihydroxy-4′-methoxystilbene 3-O-β-D-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H24O8
Número CAS:
Peso molecular:
404.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3