Documentos
C9887
Sigma-Aldrich
Chloramine-T hydrate
Sinônimo(s):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
227.64 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
167-170 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: >100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
chave InChI
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of factor Xa inhibitors as novel anticoagulants
Reagent for the iodination of proteins.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Radioiodination of proteins by the use of the chloramine-T method.
P J McConahey et al.
Methods in enzymology, 70(A), 210-213 (1980-01-01)