Documentos
C9783
Sigma-Aldrich
Z-His(Bzl)-OH
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Cbz-Nim-benzyl-L-histidine, Nα-Z-N(im)-benzyl-L-histidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
379.41
Beilstein:
55593
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
Z-His(Bzl)-OH,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccn(Cc2ccccc2)n1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H21N3O4/c25-20(26)19(22-21(27)28-15-17-9-5-2-6-10-17)13-18-11-12-24(23-18)14-16-7-3-1-4-8-16/h1-12,19H,13-15H2,(H,22,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
chave InChI
DHUVTQUENUPYMW-IBGZPJMESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Z-His(Bzl)-OH (Nα-Cbz-Nim-benzyl-L-histidine) is an N-terminal blocked (with CBZ) benzolated (on Imidazole) L-histidine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3