C6608
N-Acetyl-Lys-Pro-Arg-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Ac-KPR-AFC
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Acetyl-Lys-Pro-Arg-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin, ≥95% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C29H39F3N8O6/c1-16(41)37-21(6-2-3-11-33)27(45)40-13-5-8-22(40)26(44)39-20(7-4-12-36-28(34)35)25(43)38-17-9-10-18-19(29(30,31)32)15-24(42)46-23(18)14-17/h9-10,14-15,20-22H,2-8,11-13,33H2,1H3,(H,37,41)(H,38,43)(H,39,44)(H4,34,35,36)/t20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
UVABJZWXZFWYGH-FKBYEOEOSA-N
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3