C6111
Anti-m-Calpain (Domain III) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:5,000
western blot: 1:1,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CAPN3(825)
mouse ... Capn3(12335)
rat ... Capn3(29155)
Especificidade
Imunogênio
forma física
produto comparável