C5112
Monoclonal Anti-CUG-BP1 antibody produced in mouse
clone HL 1190 (3B1-3D11), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-hNab50
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HL 1190 (3B1-3D11), monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
pig, human, mouse, rat, rabbit, bovine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25 μg/mL using extract of C-2 (mouse myoblasts) cells
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CUGBP1(10658)
mouse ... Cugbp1(13046)
rat ... Cugbp1(362160)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade