Documentos
C4022
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
121.16
Beilstein:
1721406
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (TLC)
pf
225 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NMDA agonist that is an agonist at quisqualate receptors at high concentration.
Aplicação
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3