Ensaio
≥99%
forma
powder or crystals
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)C1(Br)COCOC1
InChI
1S/C4H6BrNO4/c5-4(6(7)8)1-9-3-10-2-4/h1-3H2
chave InChI
XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Development of a solid-phase microextraction gas chromatography with microelectron-capture detection method for the determination of 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane in rinse-off cosmetics.: This article details the development of a sensitive analytical method for detecting 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane in cosmetics, enhancing our ability to monitor and ensure the safety of cosmetic products (Fernandez-Alvarez et al., 2010).
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves