B8776
Botulinum Toxin A from Clostridium botulinum
lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?