Documentos Principais
B8633
Sigma-Aldrich
Benzoin
Sinônimo(s):
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Beilstein:
391839
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pb
194 °C/12 mmHg (lit.)
pf
134-138 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
chave InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2