B8429
Anti-Bax antibody, Mouse monoclonal
clone 6A7, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-BCL2L4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 21 kDa (and possibly a dimer of 42 kDa)
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 10-60 μg/mL using extract of human breast adenocarcinoma MCF-7 cells, activated with dexamethasone
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BAX(581)
mouse ... Bax(12028)
rat ... Bax(24887)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?