Documentos
B3402
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-bromohexanoate
≥97% (GC)
Sinônimo(s):
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)5COOCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
223.11
Beilstein:
1756051
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (GC)
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
chave InChI
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter