Documentos
B2026
Sigma-Aldrich
des-Pro2-Bradykinin
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H66N14O10
Número CAS:
Peso molecular:
963.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (HPLC)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(CO)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Informações sobre genes
mouse ... Tac1(21333)
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potentiates activity on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypertension in rats
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Potentiating effects of bradykinin-related substances on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypotension in rats.
M Naruse et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 29(11), 3369-3374 (1981-11-01)