Key Documents
AXYFXF384XLRS
Pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
extra long, racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc FXF-384-XL-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x3840tips/cs
capacidade
30 μL
cor
clear
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.