Documentos Principais
AV48511
Sigma-Aldrich
Anti-ME3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ34862, Anti-Malic enzyme 3, NADP+-dependent, mitochondrial
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
67 kDa
reatividade de espécies
rat, rabbit, human, dog, guinea pig, mouse, bovine
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ME3(10873)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ME3
Aplicação
Rabbit Anti-ME3 antibody is suitable for western blot applications at a concentration of 1μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Malic enzyme catalyzes the oxidative decarboxylation of malate to pyruvate using either NAD+ or NADP+ as a cofactor. Mammalian tissues contain 3 distinct isoforms of malic enzyme: a cytosolic NADP(+)-dependent isoform, a mitochondrial NADP(+)-dependent isoform, and a mitochondrial NAD(+)-dependent isoform. ME3 is a mitochondrial NADP(+)-dependent isoform. Malic enzyme catalyzes the oxidative decarboxylation of malate to pyruvate using either NAD+ or NADP+ as a cofactor. Mammalian tissues contain 3 distinct isoforms of malic enzyme: a cytosolic NADP(+)-dependent isoform, a mitochondrial NADP(+)-dependent isoform, and a mitochondrial NAD(+)-dependent isoform. This gene encodes a mitochondrial NADP(+)-dependent isoform. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the biological validity of some variants has not been determined.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: PGPARPVPLKKRGYDVTRNPHLNKGMAFTLEERLQLGIHGLIPPCFLSQD
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)