Documentos Principais
AG25
Sigma-Aldrich
Silver Stain Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
uso
 kit sufficient for 25 standard gels staining (16.5 × 19 cm)
 kit sufficient for 75 mini-gels (10 × 10 cm)
Embalagem
Kit also includes laminated card with stock solution and staining protocol.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • Silver concentrate 50 mL
  • Developer I concentrate 800 mL
  • Developer II concentrate 5 mL
  • Reducer A concentrate 75 mL
  • Reducer B concentrate 110 mL
  • Reducer C concentrate 25 mL
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)