Documentos
A9345
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-chlorophenyl)phthalimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
272.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
forma
solid
cor
slightly yellow
solubilidade
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H9ClN2O2/c15-11-7-8(16)5-6-12(11)17-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(17)19/h1-7H,16H2
chave InChI
DRZDMSPFGPTPER-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Anticonvulsant
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3