Documentos
A8256
Sigma-Aldrich
DL-Asparagine monohydrate
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Fórmula linear:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein:
1723525
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (TLC)
pf
220 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1