A5220
N-Acetyl-Val-Glu-Ile-Asp-p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: 2 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C28H40N6O11/c1-6-15(4)24(33-25(40)19(11-12-21(36)37)31-27(42)23(14(2)3)29-16(5)35)28(43)32-20(13-22(38)39)26(41)30-17-7-9-18(10-8-17)34(44)45/h7-10,14-15,19-20,23-24H,6,11-13H2,1-5H3,(H,29,35)(H,30,41)(H,31,42)(H,32,43)(H,33,40)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,19-,20-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
VXTVKOWKXXPPNE-PZQVQNRFSA-N
Informações sobre genes
human ... CASP6(839)
Amino Acid Sequence
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3