Pular para o conteúdo
MilliporeSigma
Todas as fotos(1)
Documentos Principais
A4518
Sigma-Aldrich
Myristyl arachidate
Sinônimo(s):
Arachidic acid myristyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H68O2
Número CAS:
Peso molecular:
508.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)