A3846
AL-8810
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(5Z, 13E)-(9S,11S,15R)-9,15,Dihydroxy-11-fluoro-15-(2-indanyl)-16,17,18,19,20,pentanor-5,13-prostadienoic acid, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3β,5α]]-7-[3-Fluoro-5-hydroxy-2-[3-hydroxy-4-[2-(2,3-dihydro-1H-indenyl)]-1-butenyl]cyclolpentyl]-5-heptenoic acid
Selecione um tamanho
R$ 5.676,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.676,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: soluble 10 mg/mL
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1C[C@H](F)[C@H](\C=C\[C@H](O)C2Cc3ccccc3C2)[C@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C24H31FO4/c25-21-15-23(27)20(9-3-1-2-4-10-24(28)29)19(21)11-12-22(26)18-13-16-7-5-6-8-17(16)14-18/h1,3,5-8,11-12,18-23,26-27H,2,4,9-10,13-15H2,(H,28,29)/b3-1-,12-11+/t19-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
chave InChI
WTYSXBKKVNOOIX-JTGCGUAKSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGFR(5737)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)