Documentos Principais
A2009
Sigma-Aldrich
4-Monomethoxytrityl chloride
Sinônimo(s):
4-Methoxytriphenylchloromethane, 4-Methoxytrityl chloride, p-Anisylchlorodiphenylmethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17ClO
Número CAS:
Peso molecular:
308.80
Beilstein:
798425
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
forma
crystalline
cor
off-white to pink
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3