A1233
AMPK (α1/β1/γ1), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
AMPKG, HAMPKb, MGC17785, MGC33776, MGC57364, MGC8666, PRKAA1, PRKAB1, PRKAG1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
626-848 nmol/min·mg
peso molecular
A1 subunit ~68 kDa
B1 subunit ~38 kDa
G1 subunit ~40 kDa
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRKAA1(5562) , PRKAB1(5564) , PRKAG1(5571)
Descrição geral
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a heterotrimer protein kinase consisting of a α catalytic subunit, and non-catalytic β and γ subunits.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter