90921
2-Acetamido-1,2-dideoxynojirimycin
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
2-Acetamido-1,2,5-trideoxy-1,5-imino-D-glucitol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@H]1CN[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-4(12)10-5-2-9-6(3-11)8(14)7(5)13/h5-9,11,13-14H,2-3H2,1H3,(H,10,12)/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
chave InChI
GBRAQQUMMCVTAV-LXGUWJNJSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?