90279
Trietanolamina
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.14 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
viscous liquid
temperatura de autoignição
600 °F
Lim. expl.
8.5 %
Impurezas
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
faixa de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
pb
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
pf
17.9-21 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
chave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a component of the acetylation working solution
- in the preparation of polyethylene glycol (PEG) hydrogels
- as a constituent of CO2/O2 specificity (SC/O) assay buffer
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
179 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter