82526
Protein A soluble from Staphylococcus aureus (Cowan strain)
powder, white
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Staphylococcus aureus
conjugado
unconjugated
forma
powder
reatividade de espécies
mouse, cat, monkey, pig, dog, human, rabbit, guinea pig
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
cor
white
capacidade
~10 mg/mg binding capacity (human IgG)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Descrição geral
Protein A is involved in regulating anti-tumor, toxic, and carcinogenic functions. In addition to acting as an immunomodulator, it also has antifungal and antiparasitic properties.
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3