Documentos Principais
79273
Sigma-Aldrich
Kaempferol 3-O-β-D-glucuronide
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H18O12
Número CAS:
Peso molecular:
462.36
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)17-18(13(25)12-10(24)5-9(23)6-11(12)31-17)32-21-16(28)14(26)15(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,14-16,19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
chave InChI
FNTJVYCFNVUBOL-ZUGPOPFOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Flavonoid glycoside found in vegetables.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Optimization of a quantitative HPLC determination of potentially anticarcinogenic flavonoids in vegetables and fruits.
Hertog, M.G.L., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40, 1591-1598 (1992)