Documentos Principais
76127
Sigma-Aldrich
2,3,3-Trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt, 4-(2,3,3-Trimethylindolio)butanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
295.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C15H21NO3S/c1-12-15(2,3)13-8-4-5-9-14(13)16(12)10-6-7-11-20(17,18)19/h4-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-3H3
chave InChI
XTNXDHCAMPMVRG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)